Få mere at vide
Daclatasvir Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30363689
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363689 100 mg
30362543 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30363689 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD101505100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1009119-65-6
Molekylær formel C40 H50 N8 O6 . 2 H Cl
Molekylvægt (g/mol) 811.8
Synonym Carbamic acid, N,N'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis[1H-imidazole-5,2-diyl-(2S)-2,1-pyrrolidinediyl[(1S)-1-(1-methylethyl)-2-oxo-2,1-ethanediyl]]]bis-, C,C'-dimethyl ester, hydrochloride (1:2), BMS 790052-05, Daclatasvir dihydrochloride, Methyl ((1S)-1-(((2S)-2-(4-(4'-(2-((2S)-1-((2S)-2-((methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoyl)-2-pyrrolidinyl)-1H-imidazol-4-yl)-4-biphenylyl)-1H-imidazol-2-yl)-1-pyrrolidinyl)carbonyl)-2-methylpropyl)carbamate dihydrochloride
IUPAC navn methyl N-[(1S)-1-[(2S)-2-[4-[4-[4-[2-[(2S)-1-[(2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3-methyl-butanoyl]pyrrolidin-2-yl]-1H-imidazol-4-yl]phenyl]-1H-imidazol-2-yl]pyrrolidin-1-carbonyl]-2-methylpropyl]carbamat; hydrochlorid
SMIL Cl.Cl.COC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1c2nc(c[nH]2)c3ccc(cc3)c4ccc(cc4)c5c[nH]c(n5)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@@H](NC(=O)OC)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Daclatasvir Dihydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C40H50N8O6.2ClH/c1-23(2)33(45-39(51)53-5)37(49)47-19-7-9-31(47)35-41-21-29(43-35)27-15-11-25(12-16-27)26-13-17-28(18-14-26)30-22-42-36(44-30)32-10-8-20-48(32)38(50)34(24(3)4)46-40(52)54-6;;/h11-18,21-24,31-34H,7-10,19-20H2,1-6H3,(H,41,43)(H,42,44)(H,45,51)(H,46,52);2*1H/t31-,32-,33-,34-;;/m0../s1
Formel vægt 810.3387