Få mere at vide
Dacinostat, MedChemExpress
Beskrivelse
Dacinostat is a potent HDAC inhibitor, with an IC50 of 32 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dacinostat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 404951-53-7 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H25N3O3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | NVP-LAQ824 LAQ824 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 43 mg/mL (113.32 mM) |
| Vis mere |