Få mere at vide
Dacarbazine, Mikromol™
Artikelnummer. 18001880
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18001880 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18001880 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1289.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dacarbazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dacarbazine
CAS 3-4-4342
Analyt- eller komponentnavne Dacarbazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H10 N6 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1H-Imidazole-4-carboxamide, 5-(3,3-dimethyl-1-triazen-1-yl)-, 1H-Imidazole-4-carboxamide, 5-(3,3-dimethyl-1-triazenyl)- (9CI), Imidazole-4(or 5)-carboxamide, 5(or 4)-(3,3-dimethyl-1-triazeno)- (7CI), Imidazole-4-carboxamide, 5-(3,3-dimethyl-1-triazeno)- (8CI), (Dimethyltriazeno)imidazolecarboxamide, 4(or 5)-(3,3-Dimethyl-1-triazeno)imidazole-5(or 4)-carboxamide, 4-(Dimethyltriazeno)imidazole-5-carboxamide, 5(4)-(3,3-Dimethyl-1-triazeno)imidazole-4(5)-carboxamide, 5(or 4)-(3,3-Dimethyl-1-triazeno)imidazole-4(or 5)carboxamide, 5-(3,3-Dimethyl-1-triazeno)imidazole-4-carboxamide, 5-(3,3-Dimethyl-1-triazenyl)-1H-imidazole-4-carboxamide, 5-(3,3-Dimethyl-1-triazenyl)imidazole-4-carboxamide, 5-(3,3-Dimethyltriazeno)imidazole-4-carboxamide, 5-(3,3'-Dimethyl-1-triazeno)imidazole-4-carboxamide, 5-(Dimethyltriazeno)imidazole-4-carboxamide, Biocarbazine R, DIC, DTIC, DTIC-Dome, DTIE, Dacarbasine, Dacarbazine, Deticene, Detimedac, ICDMT, ICDT, NCI C04717, NSC 45388
InChI formel InChI=1S/C6H10N6O/c1-12(2)11-10-6-4(5(7)13)8-3-9-6/h3H,1-2H3,(H2,7,13)(H,8,9)/b11-10+
SMIL CN(C)N=Nc1[nH]cnc1C(=O)N
IUPAC navn 5-[(E)-dimethylaminodiazenyl]-1H-imidazole-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 182.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 182.0916 g/mol