Få mere at vide
Dacarbazine, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10072994
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Amber Glass
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10072994 250 mg Amber Glass 250mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10072994 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2513250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Dacarbazine is an alkylating agent used in cancer research. Antineoplastic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-4-4342
Molekylær formel C6H10N6O
Molekylvægt (g/mol) 182.19
InChI nøgle OMJKFYKNWZZKTK-UXBLZVDNSA-N
Synonym dacarbazine, biocarbazine, deticene, dtic-dome, biocarbazine r, decarbazine, dtic, icdt, dacarbazinum inn-latin, dacarbazino inn-spanish
PubChem CID 5353562
IUPAC navn (5E)-5-(dimethylaminohydrazinylidene)imidazole-4-carboxamide
SMIL CN(C)NN=C1C(=NC=N1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dacarbazine
Smeltepunkt 202°C
Farve White
Emballage Amber Glass
Mængde 250 mg
Merck Index 15, 2795
Formel vægt 182.2
Fysisk form Powder or Solid