Få mere at vide
Dacarbazine-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dacarbazine-d6 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N6O/c1-12(2)11-10-6-4(5(7)13)8-3-9-6/h3H,1-2H3,(H2,7,13)(H,8,9)/b11-10+/i1D3,2D3 |
| Formel vægt | 188.1293 |