Få mere at vide
DACA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DACA |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O/c1-21(2)11-10-19-18(22)15-8-5-7-14-12-13-6-3-4-9-16(13)20-17(14)15/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3,(H,19,22) |