Få mere at vide
Dabsylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30352647
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30352647 5 g
1 options
Artikelnummer. 30352647 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1011005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dabsyl Chloride
CAS 56512-49-3
Molekylær formel C14 H14 Cl N3 O2 S
Mængde 5 g
Synonym 4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]benzenesulfonyl Chloride, 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl Chloride, 4'-(Dimethylamino)azobenzene-4-sulfonic Acid Chloride, DABS-Cl
InChI formel InChI=1S/C14H14ClN3O2S/c1-18(2)13-7-3-11(4-8-13)16-17-12-5-9-14(10-6-12)21(15,19)20/h3-10H,1-2H3/b17-16+
SMIL CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 4-[(E)-[4-(dimethylamino)phenyl]azo] benzensulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 323.8
Formel vægt 323.0495