Få mere at vide
MedChemExpress Dabsyl chloride
Artikelnummer. 16430027
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16430027 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16430027 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY101890
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Dabsyl chloride is an amine derivatizing agent, able to give rise to stable products that can be easily monitored spectrophotometrically at 460 nm; Dabsyl chloride also used for labeling amino acids.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Produkttype Dye Reagents
Mængde 50 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 2 mg/mL (6.18 mM; Need ultrasonic)
Molekylvægt (g/mol) 323.8 g/mol
CAS 56512-49-3
Synonym DABS-Cl