Få mere at vide
Dabrafenib mesilat, Mikromol
Beskrivelse
Dabrafenib mesilat, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dabrafenib Mesylate |
| CAS | 1195768-06-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dabrafenib Mesylate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C23 H20 F3 N5 O2 S2 . C H4 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, N-[3-[5-(2-amino-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluoro-, methanesulfonate (1:1), Dabrafenib mesylate, GSK 2118436 methanesulfonate salt, GSK 2118436B, N-[3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide methanesulfonic acid, GSK 2118436B |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20F3N5O2S2.CH4O3S/c1-23(2,3)21-30-18(19(34-21)16-10-11-28-22(27)29-16)12-6-4-9-15(17(12)26)31-35(32,33)20-13(24)7-5-8-14(20)25;1-5(2,3)4/h4-11,31H,1-3H3,(H2,27,28,29);1H3,(H,2,3,4) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CC(C)(C)c1nc(c2cccc(NS(=O)(=O)c3c(F)cccc3F)c2F)c(s1)c4ccnc(N)n4.CS(=O)(=O)O |
| Vis mere |