missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dabrafenib-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dabrafenib-D9 |
| CAS | 1423119-98-5 |
| Molekylær formel | C23D9H11F3N5O2S2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-[3-[5-(2-Amino-4-pyrimidinyl)-2-[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluoro-benzenesulfonamide, GSK 2118436-d9, Tafinlar-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20F3N5O2S2/c1-23(2,3)21-30-18(19(34-21)16-10-11-28-22(27)29-16)12-6-4-9-15(17(12)26)31-35(32,33)20-13(24)7-5-8-14(20)25/h4-11,31H,1-3H3,(H2,27,28,29)/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(c1nc(c2cccc(NS(=O)(=O)c3c(F)cccc3F)c2F)c(s1)c4ccnc(N)n4)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | N-[3-[5-(2-aminopyrimidin-4-yl)-2-[2,2,2-trideuterio-1,1-bis(trideuteriomethyl)ethyl]thiazol-4-yl]-2-fluoro-phenyl]-2,6-difluoro-benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 528.62 |
| Formel vægt | 528.1575 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?