Få mere at vide
Dabigatran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dabigatran |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H25N7O3/c1-31-20-10-7-17(25(35)32(13-11-23(33)34)21-4-2-3-12-28-21)14-19(20)30-22(31)15-29-18-8-5-16(6-9-18)24(26)27/h2-10,12,14,29H,11,13,15H2,1H3,(H3,26,27)(H,33,34) |
| Formel vægt | 471.2019 |