Få mere at vide
Dabigatran, Mikromol™
Artikelnummer. 30049206
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049206 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049206 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3522.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dabigatran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dabigatran
CAS 211914-51-1
Analyt- eller komponentnavne Dabigatran
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H25 N7 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym BIBR 953, BIBR 953ZW, Dabigatran, N-[[2-[[[4-(aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-beta-Alanine, N-[[2-[[[4-(Aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanine
InChI formel InChI=1S/C25H25N7O3/c1-31-20-10-7-17(25(35)32(13-11-23(33)34)21-4-2-3-12-28-21)14-19(20)30-22(31)15-29-18-8-5-16(6-9-18)24(26)27/h2-10,12,14,29H,11,13,15H2,1H3,(H3,26,27)(H,33,34)
SMIL Cn1c(CNc2ccc(cc2)C(=N)N)nc3cc(ccc13)C(=O)N(CCC(=O)O)c4ccccn4
IUPAC navn 3-[[2-[(4-carbamimidoylanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 471.51
Mængde 25 mg
Formel vægt 471.2019 g/mol