missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dabigatran Ethyl Ester Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dabigatran ethyl ester hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H29N7O3.ClH/c1-3-37-25(35)13-15-34(23-6-4-5-14-30-23)27(36)19-9-12-22-21(16-19)32-24(33(22)2)17-31-20-10-7-18(8-11-20)26(28)29;/h4-12,14,16,31H,3,13,15,17H2,1-2H3,(H3,28,29);1H |
| Formel vægt | 535.2099 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?