Få mere at vide
Dabigatran Etexilate Amid Analogon (Ethyl 3-[[2-[[4-(Hexoxycarbonylcarbamoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazol-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoat), Mikromol™
Artikelnummer. 30050399
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050399 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050399 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3522.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Dabigatran Etexilate Amid Analogon (Ethyl 3-[[2-[[4-(Hexoxycarbonylcarbamoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazol-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dabigatran Etexilate Amid Analogon
CAS 1408238-40-3
Analyt- eller komponentnavne Dabigatran Etexilate Amid Analogon
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C34 H40 N6 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym β-Alanine, N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]carbonyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, ethyl N-[(2-{[(4-{[(hexyloxy)carbonyl]carbamoyl}phenyl)amino]methyl}-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl) carbonyl]-N-pyridin-2-yl-β-alaninate, Dabigatran Etexilate Amid Analogon
InChI formel InChI=1S/C34H40N6O6/c1-4-6-7-10-21-46-34(44)38-32(42)24-12-15-26(16-13-24)36-23-30-37-27-22-25(14-17-28(27)39(30)3)33(43)40(20-18-31(41)45-5-2)29-11-8-9-19-35-29/h8-9,11-17,19,22,36H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H,38,42,44)
SMIL CCCCCCOC(=O)NC(=O)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4)cc1
IUPAC navn Ethyl 3-[[2-[[4-(hexoxycarbonylcarbamoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazol-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoat
Molekylvægt (g/mol) 628.72
Mængde 25 mg
Formel vægt 628,3009 g/mol