Få mere at vide
Dabigatran Etexilate Amid Analogon (Ethyl 3-[[2-[[4-(Hexoxycarbonylcarbamoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazol-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoat), Mikromol™
Beskrivelse
Dabigatran Etexilate Amid Analogon (Ethyl 3-[[2-[[4-(Hexoxycarbonylcarbamoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazol-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoat)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dabigatran Etexilate Amid Analogon |
| CAS | 1408238-40-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dabigatran Etexilate Amid Analogon |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C34 H40 N6 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | β-Alanine, N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]carbonyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, ethyl N-[(2-{[(4-{[(hexyloxy)carbonyl]carbamoyl}phenyl)amino]methyl}-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl) carbonyl]-N-pyridin-2-yl-β-alaninate, Dabigatran Etexilate Amid Analogon |
| InChI formel | InChI=1S/C34H40N6O6/c1-4-6-7-10-21-46-34(44)38-32(42)24-12-15-26(16-13-24)36-23-30-37-27-22-25(14-17-28(27)39(30)3)33(43)40(20-18-31(41)45-5-2)29-11-8-9-19-35-29/h8-9,11-17,19,22,36H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H,38,42,44) |
| SMIL | CCCCCCOC(=O)NC(=O)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4)cc1 |
| IUPAC navn | Ethyl 3-[[2-[[4-(hexoxycarbonylcarbamoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazol-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoat |
| Vis mere |