Få mere at vide
Dabigatran-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dabigatran N-methyl-d3 |
| CAS | 1246817-44-6 |
| Molekylær formel | C25 2H3 H22 N7 O3 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Dabigatran-(N-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C25H25N7O3/c1-31-20-10-7-17(25(35)32(13-11-23(33)34)21-4-2-3-12-28-21)14-19(20)30-22(31)15-29-18-8-5-16(6-9-18)24(26)27/h2-10,12,14,29H,11,13,15H2,1H3,(H3,26,27)(H,33,34)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])n1c(CNc2ccc(cc2)C(=N)N)nc3cc(ccc13)C(=O)N(CCC(=O)O)c4ccccn4 |
| IUPAC navn | 3-[[2-[(4-carbamimidoylanilino)methyl]-1-(trideuteriomethyl)benzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.53 |
| Formel vægt | 474.2207 |