Få mere at vide
Epredia™ DAB Quanto detektionssystem
Artikelnummer. 12623957 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
125 ml DAB Quanto-substrat, 4 ml DAB Quanto Chromagen
60 ml DAB Quanto-substrat, 2 ml DAB Quanto Chromagen
Pakningsstørrelse:
1 L
125ml
60ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12623957 60 ml DAB Quanto-substrat, 2 ml DAB Quanto Chromagen 60ml
12693967 125 ml DAB Quanto-substrat, 4 ml DAB Quanto Chromagen 125ml
15260715 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
DAB Quanto Chromogen indeholder Diaminobenzidin (DAB ) i buffer. DAB er et mistænkt kræftfremkaldende stof. Pipetter ikke gennem munden. Undgå kontakt med hud og øjne. Reagenset er surt og kan forårsage forbrændinger, hvis der opstår hudkontakt. Håndteres med forsigtighed og bortskaffes i henhold til forskrifterne. DAB Quanto Substrate indeholder hydrogenperoxid i buffer. Undgå kontakt med hud og øjne.
Artikelnummer. 12623957 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. TA060QHDX
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
DAB Quanto Chromogen indeholder Diaminobenzidin (DAB ) i buffer. DAB er et mistænkt kræftfremkaldende stof. Pipetter ikke gennem munden. Undgå kontakt med hud og øjne. Reagenset er surt og kan forårsage forbrændinger, hvis der opstår hudkontakt. Håndteres med forsigtighed og bortskaffes i henhold til forskrifterne. DAB Quanto Substrate indeholder hydrogenperoxid i buffer. Undgå kontakt med hud og øjne.
Giver en stærk brunfarvning og kan bruges efter rekonstituering i op til 1 uge ved stuetemperatur og op til 2 uger ved 2° til 8 °C.
DAB Quanto er blevet valideret i kombination med begge UltraVision LP og UltraVision Quanto og giver fire store fordele.
    • Stærk farvning —ideel til at kvantificere celler og proteinekspression
    • Mindre —blanding reducerer personaletid og stress
    • Mindre —bortskaffelse reducerer affald
    • Lavere risiko for —blandingsfejl understøtter højere farvningskonsistens
    3,3' diaminobenzidin (DAB ) er et meget anvendt kromogen til immunhistokemisk farvning og immunblotting. De DAB Quanto er en helt ny formel for et diaminobenzidin-baseret peroxidase-substrat, der udvikler sig hurtigere på vævssnit, hvilket reducerer inkubationstiden. Den bruger ny kemi til at give større følsomhed og genererer et sprødere, mørkere, uopløseligt bundfald. Standard arbejdsfortynding er 30 μL DAB Quanto Chromogen pr. 1 ml af DAB Quanto substrat. Brugen af flydende komponenter reducerer nogle risici forbundet med håndtering af pulvere eller tabletter. De DAB Quanto tilbyder en ekstra fordel, da arbejdsløsningen er stabil i op til 2 uger ved 2 til 8 °C og op til en uge ved stuetemperatur, hvilket muliggør fortsat brug og minimerer affaldsbortskaffelse.
    • Leveres i to-komponent form bestående af en DAB Quanto Chromogen og DAB Quanto substrat
    • Standard arbejdsfortynding er 30 μL DAB Quanto Chromogen pr. 1mL af DAB Quanto substrat
    • Brug af flydende komponenter reducerer nogle risici forbundet med håndtering af pulvere eller tabletter
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Chromagen type DAB Quanto Chromagen
    Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
    Mængde 60 ml DAB Quanto-substrat, 2 ml DAB Quanto Chromagen
    Substrattype Dup Quanto Subrate
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • DAB Quanto (HRP) Detection System Substrate
    Signalord
    • Fare
    Farekategori
    • Carcinogenicitet Kategori 2
    • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
    • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
    Faresætning
    • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
    • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
    • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
    Sikkerhedssætning
    • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
    • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
    • P405-Opbevares under lås.
    • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
    • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.