Få mere at vide
DAB EASY tabletter, til immunhistokemi, 10 mg/tablet, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- 3,3′ -Diaminobenzidin er et derivat af benzen og forløberen for polybenzimidazol
Applikationer
- DAB bruges hovedsageligt til at visualisere peroxidaseaktivitet. Under denne kemiske reaktion, DAB er en brintdonor i nærvær af peroxid. Når DAB oxideres, dannes et uopløseligt brunt slutprodukt.
- DAB er blevet brugt til farvning og oxidativ påvisning af mitokondrier
- Det er også blevet brugt til elektronmikroskopi
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DAB EASY tablets |
| Fysisk form | Tablets |
| CAS | 7411-49-6, 10043-35-3 |
| Emballage | Plastflaske |
| Opløselighed | Opløselighed i vand: opløselig. |
| Mængde | 500 mg |
| MDL nummer | MFCD00007725 |
Sikkerhed og håndtering
- DAB EASY tablets
- Fare
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid (H3BO3),3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride