Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ DAB Avanceret kromogent sæt
Beskrivelse
Indeholder
- Reagens A (DAB kromogen)
- Reagens B (DAB Fortynder)
- Mærket tom dråbeflaske: til opbevaring og anvendelse af arbejde DAB løsning
- Enzymet peroxidase bruger DAB substrat for at producere et brunligt-rødt bundfald
- Disse bundfald er uopløselige i organisk opløsningsmiddel
- Denne enzym/substratreaktion kan bruges på vævssnit eller celler (dyrket på kulturglas eller cytospin) for at visualisere lokaliseringen af et HRP-konjugeret antistof
Tekniske data
Tekniske data
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Mængde | 50 prøver |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Substrattype | HRP (peberrodsperoxidase) substrat |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttype | DAB Avanceret kromogent sæt |