missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ D609
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18045952
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18045952 10 mg
18094152 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18045952 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1437/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective PC-PLC inhibitor

Selective competitive phosphatidyl choline-specific phospholipase C (PC-PLC) inhibitor (Ki = 6.4 μM); antiviral and antitumor agent. Also inhibits sphingomyelin synthase. Suppresses LPS- and IFNγ-induced NO production (IC50 = 20 mg/ml) and blocks oxidative glutamate toxicity in nerve cells. Antioxidant in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 83373-60-8
Molekylær formel C11H18KOS2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D609
Mængde 10 mg
Formel vægt 266.46
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 269.482
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.