Få mere at vide
D4476, MedChemExpress
Beskrivelse
D4476 is a potent, selective and cell-permeable inhibitor of casein kinase 1(CK1) with an IC50 value of 0.3 μM in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D4476 |
| CAS | 301836-43-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H18N4O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Casein Kinase I Inhibitor |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.50 mM) |
| SMIL | O=C(N)C1=CC=C(C=C1)C(N2)=NC(C3=CC=C4OCCOC4=C3)=C2C5=NC=CC=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.41 |
| Vis mere |