Få mere at vide
d4-Succinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinic acid-d4 |
| CAS | 14493-42-6 |
| Molekylær formel | C4 D4 H2 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Butanedioic acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,3,3-tetradeuteriobutanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.11 |
| Formel vægt | 122.0517 |