Få mere at vide
D3-βArr, MedChemExpress
Beskrivelse
D3-βArr is a positive allosteric modulator for thyrotropin receptor (TSHR), which initiates translocation of β-Arr 1 by direct TSHR activation and potentiates TSH-mediated preosteoblast differentiation in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D3-βArr |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 662164-09-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H23N5 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (374.89 mM) |
| SMIL | CC(NC1=C2C=CC=CC2=NC(N3CCNCC3)=N1)C4=CC=CC=C4 |
| Vis mere |