Få mere at vide
D-Xylulose (0,5 m i vand), TRC
Artikelnummer. 30456576
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456576 100 mg
30452215 25 mg
30453707 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456576 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX750900100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 551-84-8
Molekylær formel C5 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Synonym D-threo-2-Pentulose, D-threo-Pentulose (7CI,8CI), D-Xylulose, Xylulose
IUPAC navn (3S,4R)-1,3,4,5-tetrahydroxypentan-2-one
SMIL OC[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Xylulose
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+/m1/s1
Formel vægt 150.0528
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5 M