Få mere at vide
D-(+)-Xylose (White to Off-White Powder), Fisher BioReagents
Beskrivelse
D-(+)-Xylose is often used as a cell culture additive.
Tekniske data
Tekniske data
| Alpha vektor | Xylose |
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Xylose |
| CAS | 58-86-6 |
| Smeltepunkt | 148°C |
| Farve | White |
| Analyseprocentområde | ≥98 % |
| Emballage | Glass Bottle |
| Molekylær formel | C5H10O5 |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 15, 10285 |
| Vis mere |