Få mere at vide
D-(+)-Xylose (White to Off-White Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10572945
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10572945 250 g Glass Bottle 250g
1 options
Artikelnummer. 10572945 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP708250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
D-(+)-Xylose is often used as a cell culture additive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alpha vektor Xylose
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Xylose
CAS 58-86-6
Smeltepunkt 148°C
Farve White
Analyseprocentområde ≥98 %
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C5H10O5
Mængde 250 g
Merck Index 15, 10285
Specifik rotation 19 to 21° (+ or -)
Formel vægt 150.13
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Powder or Solid