Beskrivelse
- Xylose er hovedbyggestenen til hemicellulose
- Den syrekatalyserede nedbrydning af hemicellulose giver furfural, et specialopløsningsmiddel i industrien og en forløber for syntetiske polymerer
- I dyremedicin, bruges til at teste for malabsorption ved administration i vand efter faste
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 58-86-6 |
| Smeltepunkt | 155°C to 157°C (literature) |
| Molekylær formel | C5H10O5 |
| Mængde | 1 kg |
| Synonym | Wood sugar |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (clear,colorless solution), pyridin, and hot alcohol. |
| Formel vægt | 150.13 |
| Fysisk form | Pulver |