Få mere at vide
D(+)-xylose, CP-kvalitet, maks. 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11407531 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407531 100 g -
11417531 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11407531 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210330080
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 58-86-6
Molekylær formel C5H10O5
MDL nummer MFCD00064360
Synonym Wood sugar
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Xylose
Farve Hvid
Analyseprocentområde >99%
Mængde 100 g
Formel vægt 150.13
Grad C.P.
Fysisk form Krystallinsk pulver