Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-xylose, 99+ %
Artikelnummer. 10113100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10113100 100 g Plastflaske 100g
10487720 500 g Plastflaske 500g
11916901 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10113100 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 141001000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 58-86-6 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-86-6
Molekylær formel C5H10O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Xylose
Smeltepunkt 148°C to 153°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 31,47
Merck Index 15,10285
Specifik rotationstilstand + 20.00 (20.00°C c=10,H2O)
Specifik rotation + 20
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and hot alcohol
Formel vægt 150.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver