Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-xylose, 98+ %
Artikelnummer. 11443374
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443374 100 g 100g
11453374 500 g 500g
11463374 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443374 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A10643.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 58-86-6 | C5H10O5
D-(+)-Xylose bruges til at fremstille furfural ved syrekatalyseret nedbrydningsreaktion, som fungerer som et opløsningsmiddel såvel som en forløber for syntetiske polymerer. Det er en nyttig dyremedicin involveret i behandlingen af malabsorption. Det finder anvendelse i produktionen af sukkererstatning xylitol ved at udsætte xylose for en katalytisk hydrogeneringsproces. Det har vist sig, at det gennemgår en atmosfærisk tryk enzym (polyphosphat xylulokinase) drevet proces for at få brint.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-(+)-Xylose bruges til at fremstille furfural ved syrekatalyseret nedbrydningsreaktion, som fungerer som et opløsningsmiddel såvel som en forløber for syntetiske polymerer. Det er en nyttig dyremedicin involveret i behandlingen af malabsorption. Det finder anvendelse i produktionen af sukkererstatning xylitol ved at udsætte xylose for en katalytisk hydrogeneringsproces. Det har vist sig, at det gennemgår en atmosfærisk tryk enzym (polyphosphat xylulokinase) drevet proces for at få brint.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-86-6
Molekylær formel C5H10O5
MDL nummer MFCD00151475
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D- (+)-Xylose
Smeltepunkt 147°C to 151°C
Tæthed 1.525
Flammepunkt > 100°C (212°F)
Analyseprocentområde >98%
Mængde 100 g
Beilstein 1562108
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,10087
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +19° (c=10 in water + NH4OH)
Formel vægt 150.13
Procent renhed ≥98%