Få mere at vide
D-Xylonic Acid Calcium Salt Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Xylonic Acid, Calcium Salt, Hydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H10O6.Ca.2H2O/c2*6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;;;/h2*2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,3+,4-;;;/m11.../s1 |
| Formel vægt | 406.0635 |
| Procent renhed | >95% |