Få mere at vide
D-Valinol, TRC
Artikelnummer. 30450044
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30450044 5 g
1 options
Artikelnummer. 30450044 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0943555G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Valinol
CAS 4276-09-9
Molekylær formel C5H13NO
Mængde 5 g
Synonym D-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (-)-Valinol, (2R)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (2R)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-2-Amino-3-methylbutan-2-ol, (R)-2-Amino-3-methylbutanol, (R)-Valinol, [(R)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine
InChI formel InChI=1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m0/s1
SMIL CC(C)[C@@H](N)CO
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-methylbutan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 103.16
Formel vægt 103.0997