Få mere at vide
D-(-)-Valinol, 98%
Artikelnummer. 11319025
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319025 1 g 1g
11329025 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319025 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14166.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 4276-09-9 | C5H13NO | 103,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4276-09-9
Molekylær formel C5H13NO
Molekylvægt (g/mol) 103.17
MDL nummer MFCD00064297
InChI nøgle NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Synonym d-valinol, r---2-amino-3-methyl-1-butanol, r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, 2r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, r-2-amino-3-methyl-1-butanol, d-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2r-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1r-1-isopropyl-2-hydroxyethylamine, d---valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol, d-valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol
PubChem CID 6950587
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-methylbutan-1-ol
SMIL CC(C)[C@@H](N)CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Valinol
Brydningsindeks 1.455
Tæthed 0.931
Kogepunkt 189°C to 190°C
Smeltepunkt 30°C to 34°C
Mængde 1 g
Flammepunkt 78°C (172°F)
Optisk rotation −11° (c=10 in Water)
Følsomhed Air sensitive
Beilstein 1719138
Formel vægt 103.17
Procent renhed 98%