Få mere at vide
D-Valin tert-butylester hydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 15448708
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448708 25 g 25g
15428708 1 g 1g
15438708 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62131.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 104944-18-5 | C9H20ClNO2 | 209,71 g/mol
D-valin-tert-butylester-hydrochlorid anvendes som mellemprodukt i farmaceutiske produkter. Anvendes som et antitumorlægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Valine tert-butylester hydrochlorid anvendes som et mellemprodukt i farmaceutiske produkter. Anvendes som et antitumorlægemiddel.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104944-18-5
Molekylær formel C9H20ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 209.71
MDL nummer MFCD00237308
InChI nøgle AUIVQIHTTVPKFS-OGFXRTJISA-N
Synonym h-d-val-otbu.hcl, d-valine tert-butyl ester hydrochloride, h-d-val-otbu hcl, r-tert-butyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, tert-butyl 2r-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, d-valine tert.butyl ester hydrochloride, d-valine tert.butyl ester hcl, h-d-val-otbucl, h-d-val-otbu. hcl
PubChem CID 45108216
SMIL Cl.CC(C)[C@@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Valine tert-butyl ester hydrochloride
IUPAC navn tert-butyl-2-amino-3-methylbutanoat-hydrochlorid
Mængde 25 g
Formel vægt 209.71
Procent renhed 95%