Få mere at vide
D-valin tert-butylester hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438708
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15438708
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62131.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 104944-18-5 | C9H20ClNO2 | 209.71 g/mol
D-valin-tert-butylester-hydrochlorid anvendes som mellemprodukt i farmaceutiske produkter. Anvendes som et antitumorlægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Valine tert-butylester hydrochlorid anvendes som et mellemprodukt i farmaceutiske produkter. Anvendes som et antitumorlægemiddel.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104944-18-5
Molekylær formel C9H20ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 209.71
MDL nummer MFCD00237308
InChI nøgle AUIVQIHTTVPKFS-OGFXRTJISA-N
Synonym h-d-val-otbu.hcl, d-valine tert-butyl ester hydrochloride, h-d-val-otbu hcl, r-tert-butyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, tert-butyl 2r-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, d-valine tert.butyl ester hydrochloride, d-valine tert.butyl ester hcl, h-d-val-otbucl, h-d-val-otbu. hcl
PubChem CID 45108216
SMIL Cl.CC(C)[C@@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Valine tert-butyl ester hydrochloride
IUPAC navn tert-butyl-(2R)-2-amino-3-methylbutanoat;hydrochlorid
Mængde 5 g
Formel vægt 209.71
Procent renhed 95%