Få mere at vide
D-Valine methyl ester hydrochloride, 99%
Artikelnummer. 11327079
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11327079
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26883.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7146-15-8 | C6H14ClNO2 | 167.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7146-15-8
Molekylær formel C6H14ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 167.63
MDL nummer MFCD00237309
InChI nøgle KUGLDBMQKZTXPW-NUBCRITNSA-N
Synonym d-valine methyl ester hydrochloride, methyl d-valinate hydrochloride, h-d-val-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valinemethyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valine, methyl ester, hydrochloride, h-d-val-ome, methyl d-valinate hcl, h-d-val-ome hcl
PubChem CID 11984198
SMIL Cl.COC(=O)[C@H](N)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Valine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt ∽170°C (decomposition)
Beilstein 3912091
IUPAC navn methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloridyl
Mængde 25 g
Formel vægt 167.64
Procent renhed 99%