Få mere at vide
D-Valine-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-D8 |
| CAS | 1116448-82-8 |
| Molekylær formel | C5 D8 H3 N O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | D-Valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-d8, D-Valine-d8, D-Valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-D8, (2 R)-2-Amino-3-(methyl-d3)butanoic-2,3,4,4,4-d5 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4 H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1D3,2D3,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])[C@@]([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 R)-2-amino-2,3,4,4,4-pentadeuterio-3-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.196 |
| Formel vægt | 125.129 g/mol |
| Vis mere |