Få mere at vide
D-Valine, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11497441 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11497441 5 g
11407451 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497441 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210322605
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
CAS: 640-68-6 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 640-68-6
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00064219
InChI nøgle KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-valine, h-d-val-oh, r-valine, valine, d, d-val, 2r-2-amino-3-methylbutanoic acid, d-2-aminoisovaleric acid, d-valin, unii-y14i1443ur, d-2-amino-3-methylbutanoic acid
PubChem CID 71563
ChEBI CHEBI:27477
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Valine
Analyseprocentområde 99%
Mængde 5 g
Formel vægt 117.1
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof