Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Valine, 98+ %
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | D-Valine |
| Smeltepunkt | 295 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 1721135 |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 117.15 |
| Optisk rotation | −27° (c=5 i 5N HCl) |
| Procent renhed | ≥98% |