Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Valine, 98+ %
Artikelnummer. 11453138
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453138 5 g 5g
11463138 25 g 25g
11473138 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453138 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A18894.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 640-68-6 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 640-68-6
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00064219
InChI nøgle KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-valine, h-d-val-oh, r-valine, valine, d, d-val, 2r-2-amino-3-methylbutanoic acid, d-2-aminoisovaleric acid, d-valin, unii-y14i1443ur, d-2-amino-3-methylbutanoic acid
PubChem CID 71563
ChEBI CHEBI:27477
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Valine
Smeltepunkt 295°C (decomposition)
Beilstein 1721135
Mængde 5 g
Formel vægt 117.15
Optisk rotation −27° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhed ≥98%