Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Valine, 98+%
Artikelnummer. 10216860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10216860 25 g Glasflaske 25g
10077582 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10216860 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 227220250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 640-68-6 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 640-68-6
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00064219
InChI nøgle KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-valine, h-d-val-oh, r-valine, valine, d, d-val, 2r-2-amino-3-methylbutanoic acid, d-2-aminoisovaleric acid, d-valin, unii-y14i1443ur, d-2-amino-3-methylbutanoic acid
PubChem CID 71563
ChEBI CHEBI:27477
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Valine
Smeltepunkt 302,0 °C til 303,0 °C
Navn note 98+%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 4 timer)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Specifik rotation −27.50
Sulfat aske 0,2% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 56 g/L opløselig i vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i mineralsyrer, uopløselig i organiske opløsningsmidler, opløselig i ethanol, diethylether, benzen
Vand 0,5% maks.
Specifik rotationstilstand −27,50 (20,00 °C c=5, 5 N HCl)
Mængde 25 g
Formel vægt 117.15
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver