Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Valine, +98 %
Artikelnummer. 10077582 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10077582 5 g Glasflaske 5g
10216860 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10077582 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 227220050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 640-68-6 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 640-68-6
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00064219
InChI nøgle KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-valine, h-d-val-oh, r-valine, valine, d, d-val, 2r-2-amino-3-methylbutanoic acid, d-2-aminoisovaleric acid, d-valin, unii-y14i1443ur, d-2-amino-3-methylbutanoic acid
PubChem CID 71563
ChEBI CHEBI:27477
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Valine
Smeltepunkt 302.0°C to 303.0°C
Navn note 98+%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Specifik rotation − 27.50
Sulfat aske 0.2% max.
Opløselighedsinformation Solubility in water: 56g/L soluble in water (20°C). Other solubilities: soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, soluble in ethanol, diethyl ether, benzene
Vand 0.5% max.
Specifik rotationstilstand −27.50 (20.00°C c=5,5N HCl)
Mængde 5 g
Formel vægt 117.15
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver