Få mere at vide
D-Valinamide hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Valinamide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O.ClH/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3-4H,6H2,1-2H3,(H2,7,8);1H/t4-;/m1./s1 |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 152.0716 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |