missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Valganciclovir Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30451397
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451397 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451397 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0920101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Valganciclovir Hydrochloride
CAS 1393911-57-3
Molekylær formel C14 H22 N6 O5 . H Cl
Mængde 1 mg
Synonym D-Valine','2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester','hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C14H22N6O5.ClH/c1-7(2)9(15)13(23)24-4-8(3-21)25-6-20-5-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)22;/h5,7-9,21H,3-4,6,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,22);1H/t8?,9-;/m1./s1
SMIL Cl.CC(C)[C@@H](N)C(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12
IUPAC navn [2-[(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl] (2R)-2-amino-3-methylbutanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 390.823
Formel vægt 390.142
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.