Få mere at vide
D-Tyrosin, TRC
Artikelnummer. 30456982
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30456982 10 g
1 options
Artikelnummer. 30456982 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89997010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Tyrosine
CAS 556-02-5
Molekylær formel C9 H11 N O3
Mængde 10 g
Synonym D-Tyrosine, Tyrosine','D- (8CI), (2R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (2R)-2-Azaniumyl-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, (R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, (R)-Tyrosine, 3-(4-Hydroxyphenyl)-D-alanine, D-4-Hydroxyphenylalanine, D-Tyr-OH, D-p-Tyrosine, H-D-Tyr-OH
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
SMIL N[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 181.19
Formel vægt 181.0739