Få mere at vide
D-tyrosin methylester hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430429
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430429 25 g 25g
15420429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63630.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3728-20-9 | C10H14ClNO3 | 231.68 g/mol
D-tyrosinmethylesterhydrochlorid er et mellemprodukt i syntesen af oxybutyninchlorid (O868525), en inhibitor af proliferation og undertrykker genekspression i glatte muskelceller i blæren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser D-tyrosinmethylesterhydrochlorid er et
mellemprodukt i syntesen af oxybutyninchlorid (O868525), en inhibitor af spredning og undertrykker genekspression i glatte muskelceller i blæren.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3728-20-9
Molekylær formel C10H14ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 231.68
MDL nummer MFCD00066124
InChI nøgle VXYFARNRGZWHTJ-MVRPGTNWNA-N
Synonym h-d-tyr-ome.hcl, d-tyrosine methyl ester hydrochloride, h-d-tyr-ome hcl, methyl d-tyrosinate hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, d-tyrosine, methyl ester, hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, methyl d-tyrosinate hcl, tyrosine methylester hydrochloride, h-d-tyr-omehcl
PubChem CID 134565
IUPAC navn methyl (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)[C@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Farve Hvid
Mængde 25 g
Formel vægt 231.68
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl D-tyrosinatehydrochloride