Få mere at vide
D-Tyrosin, 99%
Artikelnummer. 11493288
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493288 5 g 5g
11483288 1 g 1g
11403298 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17709.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
CAS: 556-02-5 | C9H11NO3 | 181,19 g/mol
D-tyrosin er syntetiseret ud fra phenylalanin. Det er også forløberen for epinephrin, skjoldbruskkirtelhormoner og melanin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser D
-tyrosin er syntetiseret ud fra phenylalanin. Det er også forløberen for epinephrin, skjoldbruskkirtelhormoner og melanin.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 556-02-5
Molekylær formel C9H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 181.19
MDL nummer MFCD00063073
InChI nøgle OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym d-tyrosine, h-d-tyr-oh, d-tyr, r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, d-tyrosin, 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-4-hydroxyphenyl-d-alanine, d-p-tyrosine, tyrosine, d, d-+-tyrosine
PubChem CID 71098
ChEBI CHEBI:28479
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansyre
SMIL N[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale D-Tyrosine
Smeltepunkt 310 °C til 314 °C
Beilstein 2212157
Merck Index 14,9839
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 5 g
Formel vægt 181.19
Optisk rotation +11° (c=4 i 1 N HCl)
Procent renhed 99%