Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-tyrosin, 98 %
Artikelnummer. 10616344 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10616344 10 g Glasflaske 10g
10083070 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616344 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 226910100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 556-02-5 | C9H11NO3 | 181,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-02-5
Molekylær formel C9H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 181.19
MDL nummer MFCD00063073
InChI nøgle OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym d-tyrosine, h-d-tyr-oh, d-tyr, r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, d-tyrosin, 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-4-hydroxyphenyl-d-alanine, d-p-tyrosine, tyrosine, d, d-+-tyrosine
PubChem CID 71098
ChEBI CHEBI:28479
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansyre
SMIL N[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Tyrosine
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 3 timer)
Emballage Glasflaske
Lineær formel 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Rester efter tænding 0,1% maks.
Beilstein 14, 605
Specifik rotation +10° til +12° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl) (efter 2 timer)
Merck Index 14, 9839
Specifik rotationstilstand +11.30° (20 °C c=5,1N HCl)
Mængde 10 g
Formel vægt 181.19
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Tyrosine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.