Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Turanose, 98 %
Artikelnummer. 11444737
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444737 5 g 5g
11434737 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444737 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21224.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 547-25-1 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
D-Turanose bruges som kulstofkilde af bakterier, svampe og andre organismer. Det er involveret i intracellulær sukkersignalering i planteceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Turanose bruges som kulstofkilde af bakterier, svampe og andre organismer. Det er involveret i intracellulær sukkersignalering i planteceller.
Opløselighed Opløselig i vand og
methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547-25-1
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00006606
InChI nøgle RULSWEULPANCDV-UHFFFAOYNA-N
Synonym d +-turanose
PubChem CID 131632488
IUPAC navn (3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-3-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2,4,5-triol
SMIL OCC(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Turanose
Smeltepunkt ∼170 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 93771
Merck Index 14,9821
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og methanol.
Formel vægt 342.3
Procent renhed 98%