Få mere at vide
D-Tryptofan, TRC
Artikelnummer. 30180416
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180416 25 g
30180233 1 g
30179961 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT94720525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153-94-6
Molekylær formel C11 H12 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 204.23
Synonym D-Tryptophan, Tryptophan, D- (8CI), (+)-Tryptophan, (R)-Tryptophan, (R)-α-Amino-3-indolepropionic acid, (R)-α-Aminoindole-3-propanoic acid, D-Tryptophane, NSC 97942
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propansyre
SMIL N[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Tryptophan
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m1/s1
Formel vægt 204.0899