Få mere at vide
D-tryptofan methylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30449090
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30449090 5 g
1 options
Artikelnummer. 30449090 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT9475005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale D-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride
CAS 14907-27-8
Molekylær formel C12 H14 N2 O2 . Cl H
Synonym D-Tryptophan, methyl ester, hydrochloride (1:1), D-Tryptophan, methyl ester, monohydrochloride (9CI), Tryptophan, methyl ester, monohydrochloride, D- (8CI), (R)-Tryptophan methyl ester monohydrochloride, (R)-Tryptophane methyl ester hydrochloride, Methyl D-tryptophanate hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O2.ClH/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11;/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3;1H/t10-;/m1./s1
SMIL Cl.COC(=O)[C@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC navn methyl(2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 254.71
Mængde 5 g
Formel vægt 254.0822