Få mere at vide
D-tryptophan methylester hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447108
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447108 5 g 5g
15437108 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60622.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14907-27-8 | C12H15ClN2O2 | 254.71 g/mol
D-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride er et mellemprodukt i syntesen af Tryptophan-derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride er et mellemprodukt i syntesen af Tryptophan derivater.
Opløselighed Opløseligt i vand (150 mg
/ml), dimethylsulfoxid og methanol (50 mg/ml).
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares under stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14907-27-8
Molekylær formel C12H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 254.71
MDL nummer MFCD00038992
InChI nøgle XNFNGGQRDXFYMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-tryptophan methyl ester hydrochloride, h-d-trp-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, methyl d-tryptophanate hydrochloride, d-tryptophan methyl ester hcl, h-d-trp-ome hcl, dtrp-ome.hcl, pubchem10879, ksc174m8r
PubChem CID 11448200
IUPAC navn methyl (2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)C(N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 213 °C til 216 °C
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (150 mg/ml), dimethylsulfoxid og methanol (50 mg/ml).
Mængde 5 g
Formel vægt 254.71
Optisk rotation −18° (c=5 i methanol)
Procent renhed 98%